Learn More
Alfa Aesar™ 2-Fluoro-6-(trifluoromethyl)benzeneboronic acid, 98%
Marca:  Alfa Aesar™ H64146.03
Detalles adicionales : CAS : 313545-34-5 Peso : 0.00100kg
Cantidad. 1g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15498726
  • 57.90€ / 1 g
Fecha de envío estimada
del proveedor 30-06-2020
Añadir a la cesta
Especificaciones
313545-34-5
207.919
TXBRJTKFAYXKMV-UHFFFAOYSA-N
16217168
B(C1=C(C=CC=C1F)C(F)(F)F)(O)O
C7H5BF4O2
MFCD07781239
2-fluoro-6-trifluoromethyl phenylboronic acid, 2-fluoro-6-trifluoromethyl phenylboronicacid, 2-fluoro-6-trifluoromethyl benzeneboronic acid, 2-borono-3-fluorobenzotrifluoride, 2-fluoro-6-trifluoromethylphenylboronic acid, 2-fluoro-6-trifluoromethyl phenyl boronic acid, boronic acid, b-2-fluoro-6-trifluoromethyl phenyl, 2-fluoro-6-trifluoromethyl phenylboron&, 2-fluoro-6-trifluoromethylphenyl boronic acid
[2-fluoro-6-(trifluoromethyl)phenyl]boronic acid
Especificaciones
2-Fluoro-6-(trifluoromethyl)benzeneboronic acid
1g
C7H5BF4O2
2-fluoro-6-trifluoromethyl phenylboronic acid, 2-fluoro-6-trifluoromethyl phenylboronicacid, 2-fluoro-6-trifluoromethyl benzeneboronic acid, 2-borono-3-fluorobenzotrifluoride, 2-fluoro-6-trifluoromethylphenylboronic acid, 2-fluoro-6-trifluoromethyl phenyl boronic acid, boronic acid, b-2-fluoro-6-trifluoromethyl phenyl, 2-fluoro-6-trifluoromethyl phenylboron&, 2-fluoro-6-trifluoromethylphenyl boronic acid
B(C1=C(C=CC=C1F)C(F)(F)F)(O)O
207.919
207.92
98%
115°C to 119°C
313545-34-5
MFCD07781239
TXBRJTKFAYXKMV-UHFFFAOYSA-N
[2-fluoro-6-(trifluoromethyl)phenyl]boronic acid
16217168
Solid
Videos
SDS Documentos