Learn More
Bromuro de 2-fluoro-6-nitrobencilo, + 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7046761
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
1958-93-6
C7H5BrFNO2
234.02
MFCD00042918
KKSODTKRSQTJFZ-UHFFFAOYSA-N
74779
2-(bromometil)-1-fluoro-3-nitrobenceno
[O-][N+](=O)C1=CC=CC(F)=C1CBr
1958-93-6
C7H5BrFNO2
234.02
MFCD00042918
KKSODTKRSQTJFZ-UHFFFAOYSA-N
74779
2-(bromometil)-1-fluoro-3-nitrobenceno
[O-][N+](=O)C1=CC=CC(F)=C1CBr
Nitobenzyl ester based nonionic PAGs (NIPAG 2) NIPAG 2 was prepared from 2-fluoro-6-nitrobenzyl bromide with silver sulfonate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Éster de nitrobenclo PAGs no iónicos a base de ésteres de nitrobencilo (NIPAG 2) NIPAG 2 fue preparado a partir 26de -fluoro- -nitrobencilo bromuro con sulfonato de plata.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. ------- Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar lejos de agentes oxidantes fuertes y bases.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 2-Fluoro-6-nitrobenzyl bromide
Punto de fusión 50°C to 54°C
Olor Pungent
Cantidad 1 g
Número UN UN3261
Beilstein 2503670
Sinónimo 2-fluoro-6-nitrobenzyl bromide, 2-bromomethyl-1-fluoro-3-nitrobenzene, benzene, 2-bromomethyl-1-fluoro-3-nitro, alpha-bromo-2-fluoro-6-nitrotoluene, acmc-20anuk, 2-fluoro-6-nitrobenzylbromide, 2-bromomethyl-3-fluoro-1-nitrobenzene, benzene,2-bromomethyl-1-fluoro-3-nitro
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 234.02
Porcentaje de pureza ≥98%