Learn More
2-Fluoro-6-metoxibenzaldehído, 98 %, ACROS Organics™
Catalog Number p-4228669
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
146137-74-8
C8H7FO2
154.14
MFCD01090998
UIOAYOIJMYMOEU-UHFFFAOYSA-N
2-methoxy-6-fluorobenzaldehyde, 6-fluoro-o-anisaldehyde, 2-fluoro-6-methoxy-benzaldehyde, 2-fluoro-6-mehoxybenzaldehyde, benzaldehyde, 2-fluoro-6-methoxy, 2-fluoro-6-methoxybenzaldehyde, pubchem8486, acmc-209yud, 3-fluoro-2-formylanisole, intermediates-zcf02117
2737357
2-fluoro-6-metoxibenzaldehído
COC1=C(C=O)C(F)=CC=C1
146137-74-8
C8H7FO2
154.14
MFCD01090998
UIOAYOIJMYMOEU-UHFFFAOYSA-N
2-methoxy-6-fluorobenzaldehyde, 6-fluoro-o-anisaldehyde, 2-fluoro-6-methoxy-benzaldehyde, 2-fluoro-6-mehoxybenzaldehyde, benzaldehyde, 2-fluoro-6-methoxy, 2-fluoro-6-methoxybenzaldehyde, pubchem8486, acmc-209yud, 3-fluoro-2-formylanisole, intermediates-zcf02117
2737357
2-fluoro-6-metoxibenzaldehído
COC1=C(C=O)C(F)=CC=C1
Nombre del producto químico o material 2-Fluoro-6-methoxybenzaldehyde
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 57.0°C to 60.0°C
Color Claro a blanco
Temperatura de inflamación 110°C
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 154.14
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-Fluoro-6-methoxybenzaldehyde
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.