Learn More
2-Fluoro-5-(trifluorometil)fenil isocianato, 97 %, Thermo Scientific™
Catalog Number p-135759
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
2.5 g
Envase:
Frasco de vidrio
69922-27-6
C8H3F4NO
205.11
MFCD00673069
NAIKHCBDZGSGHH-UHFFFAOYSA-N
2733380
1-fluoro-2-isocianato-4-(trifluorometil)benceno
FC1=CC=C(C=C1N=C=O)C(F)(F)F
69922-27-6
C8H3F4NO
205.11
MFCD00673069
NAIKHCBDZGSGHH-UHFFFAOYSA-N
2733380
1-fluoro-2-isocianato-4-(trifluorometil)benceno
FC1=CC=C(C=C1N=C=O)C(F)(F)F
Nombre del producto químico o material 2-Fluoro-5-(trifluoromethyl)phenyl isocyanate
Nombre de nota 97%
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Color Incolora
Punto de ebullición 53°C (2.5 mmHg)
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal FC6H3(CF3)NCO
Índice de refracción 1.4540 to 1.456
Cantidad 500 mg
Sinónimo 2-fluoro-5-trifluoromethyl phenyl isocyanate, 1-fluoro-2-isocyanato-4-trifluoromethyl benzene, 2-fluoro-5-trifluoromethyl phenylisocyanate, 2-fluoro-5-trifluoromethylphenyl isocyanate, benzene,1-fluoro-2-isocyanato-4-trifluoromethyl, benzene, 1-fluoro-2-isocyanato-4-trifluoromethyl, acmc-20anuz, pubchem12480, 2-fluoro-5-trifluoromethylphenylisocyanate, 2-fluoro-5-trifluoromethyl phenyl isocyan
Formula Weight (peso de la fórmula) 205.11
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Líquido