Learn More
2-Fluoro-5-nitropiridina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7055593
37.46 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
456-24-6
C5H3FN2O2
142.089
MFCD03095059
XOZAJNLUAODXSP-UHFFFAOYSA-N
6-fluoro-3-nitropyridine, pyridine, 2-fluoro-5-nitro, 2-fluor-5-nitropyridin, 2-fluoro-5-nitro-pyridine, abbypharma ap-15-5253, pubchem1202, acmc-1arnr, 5-nitro-2-fluoropyridine, 2-fluoro-5-nitro pyridine
95264
2-fluoro-5-nitropiridina
C1=CC(=NC=C1[N+](=O)[O-])F
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
456-24-6
C5H3FN2O2
142.089
MFCD03095059
XOZAJNLUAODXSP-UHFFFAOYSA-N
6-fluoro-3-nitropyridine, pyridine, 2-fluoro-5-nitro, 2-fluor-5-nitropyridin, 2-fluoro-5-nitro-pyridine, abbypharma ap-15-5253, pubchem1202, acmc-1arnr, 5-nitro-2-fluoropyridine, 2-fluoro-5-nitro pyridine
95264
2-fluoro-5-nitropiridina
C1=CC(=NC=C1[N+](=O)[O-])F
It is used in the preparation of nitropyridines by nitration of pyridines with nitric acid.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se utiliza en la preparación de nitropiridinas por nitración de piridinas con ácido nítrico.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Sensible a la humedad. Almacenar alejado del agua/humedad y de los agentes oxidantes. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco, fresco y bien ventilado. Almacenar en gas inerte.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 2-Fluoro-5-nitropyridine
Punto de fusión 17°C to 21°C
Color De incoloro a amarillo
Densidad 1.41 g/mL
Punto de ebullición 86°C to 87°C (7 mmHg)(literature)
Índice de refracción 1.525
Cantidad 5 g
Beilstein 120351
Sensibilidad Moisture sensitive
Información de solubilidad Slightly soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 142.09
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Líquido