missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Alfa Aesar™ 2-Fluoro-5-methylbenzeneboronic acid pinacol ester, 96%

Marca:  Alfa Aesar™ H62032.03

Detalles adicionales : Peso : 0.00100kg

Cantidad. 1g

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 15456946

  • 509.00€ / 1 g


Fecha de envío estimada
del proveedor 16-07-2019
Añadir a la cesta

Especificaciones

Identificadores de productos químicos

1192045-84-3
236.093
2-2-fluoro-5-methylphenyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 1-methyl-3-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane-2-yl-4-fluorobenzene
2-(2-fluoro-5-methylphenyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
C13H18BFO2
XPBIIDZQZBLHMB-UHFFFAOYSA-N
56973226
B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)C2=C(C=CC(=C2)C)F

Especificaciones

2-Fluoro-5-methylbenzeneboronic acid pinacol ester
1192045-84-3
2-2-fluoro-5-methylphenyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 1-methyl-3-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane-2-yl-4-fluorobenzene
B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)C2=C(C=CC(=C2)C)F
236.093
236.09
96%
1g
C13H18BFO2
XPBIIDZQZBLHMB-UHFFFAOYSA-N
2-(2-fluoro-5-methylphenyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
56973226
Solid
Videos
SDS