Learn More
Alfa Aesar™ 2-Fluoro-5-methyl-4-trifluoromethyl-DL-phenylalanine, 97%
Marca:  Alfa Aesar™ H33845.MD
Detalles adicionales : Peso : 0.00025kg
Cantidad. 250mg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15498665
  • 64.00€ / 250 miligramos
Stock EU 1
Añadir a la cesta
Especificaciones
1435806-24-8
265.208
ZAEBGVLZTPXBJV-UHFFFAOYSA-N
66523503
CC1=CC(=C(C=C1C(F)(F)F)F)CC(C(=O)O)N
C11H11F4NO2
MFCD19687203
2-fluoro-5-methyl-4-trifluoromethyl-dl-phenylalanine, 2-amino-3-2-fluoro-5-methyl-4-trifluoromethyl phenyl propanoic acid
2-amino-3-[2-fluoro-5-methyl-4-(trifluoromethyl)phenyl]propanoic acid
Especificaciones
2-Fluoro-5-methyl-4-trifluoromethyl-DL-phenylalanine
C11H11F4NO2
2-fluoro-5-methyl-4-trifluoromethyl-dl-phenylalanine, 2-amino-3-2-fluoro-5-methyl-4-trifluoromethyl phenyl propanoic acid
CC1=CC(=C(C=C1C(F)(F)F)F)CC(C(=O)O)N
265.208
265.2
97%
1435806-24-8
MFCD19687203
ZAEBGVLZTPXBJV-UHFFFAOYSA-N
2-amino-3-[2-fluoro-5-methyl-4-(trifluoromethyl)phenyl]propanoic acid
66523503
Solid
250mg
Videos
SDS Documentos