Learn More
Alfa Aesar™ 2-Fluoro-5-methyl-4-(trifluoromethyl)benzyl bromide, 97%
48.10€ - 161.00€
CAS 1323966-23-9
Fórmula molecular C9H7BrF4
Molecular Weight (g/mol) 271.053
Número MDL MFCD19687198
InChI Key URFTTWLWYFEASU-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-fluoro-5-methyl-4-trifluoromethyl benzyl bromide, 1-bromomethyl-2-fluoro-5-methyl-4-trifluoromethyl benzene
PubChem CID 66523487
IUPAC Name 1-(bromomethyl)-2-fluoro-5-methyl-4-(trifluoromethyl)benzene
SMILES CC1=CC(=C(C=C1C(F)(F)F)F)CBr
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad. Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad. Precio Cantidad y disponibilidad  
15458965 SDS Ver documentos Alfa Aesar™
H34482.MD
250mg 48.10€
250 miligramos Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha de envío estimada
del proveedor 30-10-2019
Añadir a la cesta
15448965 SDS Ver documentos Alfa Aesar™
H34482.03
1g 161.00€
1 g Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha de envío estimada
del proveedor 30-10-2019
Añadir a la cesta
Especificaciones
1323966-23-9
271.053
URFTTWLWYFEASU-UHFFFAOYSA-N
66523487
CC1=CC(=C(C=C1C(F)(F)F)F)CBr
C9H7BrF4
MFCD19687198
2-fluoro-5-methyl-4-trifluoromethyl benzyl bromide, 1-bromomethyl-2-fluoro-5-methyl-4-trifluoromethyl benzene
1-(bromomethyl)-2-fluoro-5-methyl-4-(trifluoromethyl)benzene
Especificaciones
250mg
Moisture Sensitive
C9H7BrF4
UN3265
URFTTWLWYFEASU-UHFFFAOYSA-N
1-(bromomethyl)-2-fluoro-5-methyl-4-(trifluoromethyl)benzene
66523487
Liquid
2-Fluoro-5-methyl-4-(trifluoromethyl)benzyl bromide
1323966-23-9
MFCD19687198
2-fluoro-5-methyl-4-trifluoromethyl benzyl bromide, 1-bromomethyl-2-fluoro-5-methyl-4-trifluoromethyl benzene
CC1=CC(=C(C=C1C(F)(F)F)F)CBr
271.053
271.05
97%