Learn More
Alfa Aesar™ 2-Fluoro-5-methyl-4-(trifluoromethyl)benzyl bromide, 97%
Marca:  Alfa Aesar™ H34482.03
Detalles adicionales : Peso : 0.00100kg Transport : UN number : 3265 Chem class : 8 Pack group : III
Cantidad. 1g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15448965
  • 161.00€ / 1 g
Fecha de envío estimada
del proveedor 25-10-2019
Añadir a la cesta
Especificaciones
1323966-23-9
271.053
URFTTWLWYFEASU-UHFFFAOYSA-N
66523487
CC1=CC(=C(C=C1C(F)(F)F)F)CBr
C9H7BrF4
MFCD19687198
2-fluoro-5-methyl-4-trifluoromethyl benzyl bromide, 1-bromomethyl-2-fluoro-5-methyl-4-trifluoromethyl benzene
1-(bromomethyl)-2-fluoro-5-methyl-4-(trifluoromethyl)benzene
Especificaciones
1g
Moisture Sensitive
C9H7BrF4
UN3265
URFTTWLWYFEASU-UHFFFAOYSA-N
1-(bromomethyl)-2-fluoro-5-methyl-4-(trifluoromethyl)benzene
66523487
Liquid
2-Fluoro-5-methyl-4-(trifluoromethyl)benzyl bromide
1323966-23-9
MFCD19687198
2-fluoro-5-methyl-4-trifluoromethyl benzyl bromide, 1-bromomethyl-2-fluoro-5-methyl-4-trifluoromethyl benzene
CC1=CC(=C(C=C1C(F)(F)F)F)CBr
271.053
271.05
97%
Videos
SDS Documentos