missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

2-Fluoro-5-metoxibenzonitrilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals

Catalog Number p-7031595
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
127667-01-0
C8H6FNO
151.14
MFCD00142921
VBZLRHYLNXWZIU-UHFFFAOYSA-N
2-fluoro-5-methoxy-benzonitrile, benzonitrile, 2-fluoro-5-methoxy, 3-cyano-4-fluoroanisole, fluoromethoxybenzonitrile2, 2-fluoro-5-methoxybenzenecarbonitrile, pubchem3500, acmc-209bct, ksc494m9f, 2-fluoro-5-methoxy benzonitrile, buttpark 80\01-21
2774546
2-fluoro-5-metoxibenzonitrilo
COC1=CC(C#N)=C(F)C=C1
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
127667-01-0
C8H6FNO
151.14
MFCD00142921
VBZLRHYLNXWZIU-UHFFFAOYSA-N
2-fluoro-5-methoxy-benzonitrile, benzonitrile, 2-fluoro-5-methoxy, 3-cyano-4-fluoroanisole, fluoromethoxybenzonitrile2, 2-fluoro-5-methoxybenzenecarbonitrile, pubchem3500, acmc-209bct, ksc494m9f, 2-fluoro-5-methoxy benzonitrile, buttpark 80\01-21
2774546
2-fluoro-5-metoxibenzonitrilo
COC1=CC(C#N)=C(F)C=C1

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 2-Fluoro-5-methoxybenzonitrile
Punto de fusión 81°C to 85°C
Cantidad 1 g
Número UN UN3439
Formula Weight (peso de la fórmula) 151.14
Porcentaje de pureza 98%

RUO - Para uso exclusivo en investigación

missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'