missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

2-Fluoro-4-(trifluorometil)benzonitrilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals

Catalog Number p-7025139
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
146070-34-0
C8H3F4N
189.113
MFCD00061279
JLTYVTXTSOYXMX-UHFFFAOYSA-N
2-fluoro-4-trifluoromethyl benzonitrile, 3-fluoro-4-cyano-benzotrifluoride, 4-cyano-3-fluorobenzotrifluoride, 2-fluoro-4-trifluoromethyl-benzonitrile, benzonitrile, 2-fluoro-4-trifluoromethyl, alpha,alpha,alpha,2-tetrafluoro-p-tolunitrile, 2-fluoro-4-trifluoromethyl benzenecarbonitrile, .alpha.,.alpha.,.alpha.,2-tetrafluoro-p-tolunitrile, pubchem4798, intermediates-zcf02116
518973
2-Fluoro-4-(trifluorometil)benzonitrilo
C1=CC(=C(C=C1C(F)(F)F)F)C#N
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
146070-34-0
C8H3F4N
189.113
MFCD00061279
JLTYVTXTSOYXMX-UHFFFAOYSA-N
2-fluoro-4-trifluoromethyl benzonitrile, 3-fluoro-4-cyano-benzotrifluoride, 4-cyano-3-fluorobenzotrifluoride, 2-fluoro-4-trifluoromethyl-benzonitrile, benzonitrile, 2-fluoro-4-trifluoromethyl, alpha,alpha,alpha,2-tetrafluoro-p-tolunitrile, 2-fluoro-4-trifluoromethyl benzenecarbonitrile, .alpha.,.alpha.,.alpha.,2-tetrafluoro-p-tolunitrile, pubchem4798, intermediates-zcf02116
518973
2-Fluoro-4-(trifluorometil)benzonitrilo
C1=CC(=C(C=C1C(F)(F)F)F)C#N

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 2-Fluoro-4-(trifluoromethyl)benzonitrile
Densidad 1.358
Punto de ebullición 178°C to 180°C
Temperatura de inflamación 75°C (167°F)
Índice de refracción 1.446
Cantidad 1 g
Número UN UN3276
Beilstein 8313354
Formula Weight (peso de la fórmula) 189.11
Porcentaje de pureza 98%

RUO – Research Use Only

missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'