Learn More
2-Fluoro-4-(trifluoromethyl)benzaldehyde, 98%, ACROS Organics™
Marca: Acros Organics 434180050
Detalles adicionales : CAS : 89763-93-9 Peso : 0.05500kg
Cantidad. | 5g |
---|
89763-93-9 | |
192.11 | |
KFEHNXLFIGPWNB-UHFFFAOYSA-N | |
522929 | |
C1=CC(=C(C=C1C(F)(F)F)F)C=O |
C8H4F4O | |
MFCD00061310 | |
2-fluoro-4-trifluoromethyl benzaldehyde, benzaldehyde, 2-fluoro-4-trifluoromethyl, pubchem4235, acmc-209r2s, ksc496e9p, attercop-chm at111109, a,a,a,2-tetrafluoro-p-tolualdehyde, 2-fluoro-4-trifluoromethyl benzaldehy, 2-fluoro-4-trifluoromethyl-benzaldehyde, 2-fluoro4-trifluoromethyl benzaldehyde | |
2-fluoro-4-(trifluoromethyl)benzaldehyde |
Especificaciones
2-Fluoro-4-(trifluoromethyl)benzaldehyde | |
Authentic | |
118°C to 119°C | |
5g | |
97.5 | |
97.5% min. (GC) | |
MFCD00061310 | |
KFEHNXLFIGPWNB-UHFFFAOYSA-N | |
2-fluoro-4-(trifluoromethyl)benzaldehyde | |
522929 | |
Liquid |
110°C | |
Glass bottle | |
Colorless | |
89763-93-9 | |
100.0 | |
C8H4F4O | |
2-fluoro-4-trifluoromethyl benzaldehyde, benzaldehyde, 2-fluoro-4-trifluoromethyl, pubchem4235, acmc-209r2s, ksc496e9p, attercop-chm at111109, a,a,a,2-tetrafluoro-p-tolualdehyde, 2-fluoro-4-trifluoromethyl benzaldehy, 2-fluoro-4-trifluoromethyl-benzaldehyde, 2-fluoro4-trifluoromethyl benzaldehyde | |
C1=CC(=C(C=C1C(F)(F)F)F)C=O | |
192.11 | |
192.11 | |
98% |
Seguridad y manipulación
- 2-Fluoro-4-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Palabra de advertencia
- Atención
Clasificación
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
- H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
- P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.