Learn More
Alfa Aesar™ 2-Fluoro-4-nitrobenzyl alcohol, 97%
Marca:  Alfa Aesar™ H33494.MD
Detalles adicionales : CAS : 660432-43-9 Peso : 0.00025kg
Cantidad. 250mg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15446307
  • 27.73€ / 250 miligramos
Fecha estimada de envío
11-12-2020
660432-43-9
171.127
XYGZVFTWIGGORD-UHFFFAOYSA-N
17981733
C1=CC(=C(C=C1[N+](=O)[O-])F)CO
C7H6FNO3
MFCD11110168
2-fluoro-4-nitrophenyl methanol, 2-fluoro-4-nitrobenzyl alcohol, benzenemethanol, 2-fluoro-4-nitro, 2-fluoro-4-nitrobenzylalcohol, 2-fluoro-4-nitro-phenyl-methanol, 3-fluoro-4-hydroxymethyl nitrobenzene
(2-fluoro-4-nitrofenol)metanol
Especificaciones
2-Fluoro-4-nitrobenzyl alcohol
103°C to 105°C
660432-43-9
MFCD11110168
XYGZVFTWIGGORD-UHFFFAOYSA-N
(2-fluoro-4-nitrofenol)metanol
17981733
Sólido
Blanco a amarillo
250mg
C7H6FNO3
2-fluoro-4-nitrophenyl methanol, 2-fluoro-4-nitrobenzyl alcohol, benzenemethanol, 2-fluoro-4-nitro, 2-fluoro-4-nitrobenzylalcohol, 2-fluoro-4-nitro-phenyl-methanol, 3-fluoro-4-hydroxymethyl nitrobenzene
C1=CC(=C(C=C1[N+](=O)[O-])F)CO
171.127
171.1
97%
Videos
SDS Documentos