Learn More
Alfa Aesar™ 2-Fluoro-4-nitrobenzotrifluoride, 98%
22.10€ - 260.00€
CAS 69411-67-2
Fórmula molecular C7H3F4NO2
Molecular Weight (g/mol) 209.1
Número MDL MFCD07782060
InChI Key XYKVQPNHGFUXBS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-fluoro-4-nitro-1-trifluoromethyl benzene, 2-fluoro-4-nitrobenzotrifluoride, 2-fluoro-4-nitro-1-trifluoromethyl-benzene, benzene, 2-fluoro-4-nitro-1-trifluoromethyl, pubchem1652, 2-fluoro,4-nitrobenzotrifluoride
PubChem CID 14941411
IUPAC Name 2-fluoro-4-nitro-1-(trifluoromethyl)benzene
SMILES C1=CC(=C(C=C1[N+](=O)[O-])F)C(F)(F)F
Ver más especificaciones
Productos 3
Código de producto Marca Cantidad. Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad. Precio Cantidad y disponibilidad  
15461439 SDS Ver documentos Alfa Aesar™
H64300.MD
250mg 22.10€
250 miligramos Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha de envío estimada
del proveedor 24-03-2020
Añadir a la cesta
15441439 SDS Ver documentos Alfa Aesar™
H64300.03
1g 65.40€
1 g Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha de envío estimada
del proveedor 24-03-2020
Añadir a la cesta
15451439 SDS Ver documentos Alfa Aesar™
H64300.06
5g 260.00€
5 g Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha de envío estimada
del proveedor 24-03-2020
Añadir a la cesta
Especificaciones
69411-67-2
209.1
XYKVQPNHGFUXBS-UHFFFAOYSA-N
14941411
C1=CC(=C(C=C1[N+](=O)[O-])F)C(F)(F)F
C7H3F4NO2
MFCD07782060
2-fluoro-4-nitro-1-trifluoromethyl benzene, 2-fluoro-4-nitrobenzotrifluoride, 2-fluoro-4-nitro-1-trifluoromethyl-benzene, benzene, 2-fluoro-4-nitro-1-trifluoromethyl, pubchem1652, 2-fluoro,4-nitrobenzotrifluoride
2-fluoro-4-nitro-1-(trifluoromethyl)benzene
Especificaciones
2-Fluoro-4-nitrobenzotrifluoride
250mg
C7H3F4NO2
UN2810
2-fluoro-4-nitro-1-trifluoromethyl benzene, 2-fluoro-4-nitrobenzotrifluoride, 2-fluoro-4-nitro-1-trifluoromethyl-benzene, benzene, 2-fluoro-4-nitro-1-trifluoromethyl, pubchem1652, 2-fluoro,4-nitrobenzotrifluoride
C1=CC(=C(C=C1[N+](=O)[O-])F)C(F)(F)F
209.1
209.1
98%
Colorless to Yellow
69411-67-2
MFCD07782060
1881425
XYKVQPNHGFUXBS-UHFFFAOYSA-N
2-fluoro-4-nitro-1-(trifluoromethyl)benzene
14941411
Liquid