Learn More
Alfa Aesar™ 2-Fluoro-4-nitrobenzotrifluoride, 98%
Marca:  Alfa Aesar™ H64300.06
Detalles adicionales : CAS : 69411-67-2 Peso : 0.00500kg Transport : UN number : 2810 Chem class : 6.1 Pack group : III
Cantidad. 5g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15451439
  • 274.00€ / 5 g
Fecha de envío estimada
del proveedor 22-05-2019
Añadir a la cesta
Especificación
69411-67-2
209.1
XYKVQPNHGFUXBS-UHFFFAOYSA-N
14941411
C1=CC(=C(C=C1[N+](=O)[O-])F)C(F)(F)F
C7H3F4NO2
MFCD07782060
2-fluoro-4-nitro-1-trifluoromethyl benzene, 2-fluoro-4-nitrobenzotrifluoride, 2-fluoro-4-nitro-1-trifluoromethyl-benzene, benzene, 2-fluoro-4-nitro-1-trifluoromethyl, pubchem1652, 2-fluoro,4-nitrobenzotrifluoride
2-fluoro-4-nitro-1-(trifluoromethyl)benzene
Especificación
2-Fluoro-4-nitrobenzotrifluoride
5g
C7H3F4NO2
UN2810
2-fluoro-4-nitro-1-trifluoromethyl benzene, 2-fluoro-4-nitrobenzotrifluoride, 2-fluoro-4-nitro-1-trifluoromethyl-benzene, benzene, 2-fluoro-4-nitro-1-trifluoromethyl, pubchem1652, 2-fluoro,4-nitrobenzotrifluoride
C1=CC(=C(C=C1[N+](=O)[O-])F)C(F)(F)F
209.1
209.1
98%
Colorless to Yellow
69411-67-2
MFCD07782060
1881425
XYKVQPNHGFUXBS-UHFFFAOYSA-N
2-fluoro-4-nitro-1-(trifluoromethyl)benzene
14941411