Learn More
Ácido 2-fluoro-4-nitrobenzoico, 95 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 2-Fluoro-4-nitrobenzoic acid |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 95% |
Envase | Frasco de vidrio ámbar |
Cantidad | 1 g |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 185.11 |
Porcentaje de pureza | 95% |