Learn More
Alfa Aesar™ Ácido 2-fluoro-4-metoxibenzoico, 95 %
Marca:  Alfa Aesar™ H26426.ME
Detalles adicionales : CAS : 394-42-3 Peso : 0.01000kg
Cantidad 500mg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11441390
  • 69.52€ / 500 miligramos
Fecha estimada de envío
18-05-2021
394-42-3
170.139
UPWMPIKNUXTWFP-UHFFFAOYSA-N
2774542
COC1=CC(=C(C=C1)C(=O)O)F
C8H7FO3
MFCD00509373
2-fluoro-p-anisic acid, 2-fluoro-4-methoxy-benzoic acid, 2-fluoro-4-methoxybenzoicacid, benzoic acid, 2-fluoro-4-methoxy, acmc-1ajdw, 4-carboxy-3-fluoroanisole, ksc494q6n, akos brn-0650, attercop-chm at143177, benzoic acid,2-fluoro-4-methoxy
ácido 2-fluoro-4-metoxibenzoico
Especificaciones
2-Fluoro-4-methoxybenzoic acid
500mg
C8H7FO3
2-fluoro-p-anisic acid, 2-fluoro-4-methoxy-benzoic acid, 2-fluoro-4-methoxybenzoicacid, benzoic acid, 2-fluoro-4-methoxy, acmc-1ajdw, 4-carboxy-3-fluoroanisole, ksc494q6n, akos brn-0650, attercop-chm at143177, benzoic acid,2-fluoro-4-methoxy
COC1=CC(=C(C=C1)C(=O)O)F
170.139
170.14
192°C to 198°C
394-42-3
MFCD00509373
UPWMPIKNUXTWFP-UHFFFAOYSA-N
ácido 2-fluoro-4-metoxibenzoico
2774542
95%
Videos
SDS Documentos