Learn More
Alfa Aesar™ 2-Fluoro-4-yodotolueno, 99 %
Marca:  Alfa Aesar™ A12679.06
Detalles adicionales : CAS : 39998-81-7 Peso : 0.00500kg
Cantidad 5g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11440563
  • 18.28€ / 5 g
En stock, listo para ser enviado: 1
39998-81-7
236.028
QZLWTFTXGKKCHZ-UHFFFAOYSA-N
123492
CC1=C(C=C(C=C1)I)F
C7H6FI
MFCD00001045
2-fluoro-4-iodotoluene, 2-fluoro-4-iodo-1-methyl-benzene, benzene, 2-fluoro-4-iodo-1-methyl, 2-fluor-4-iod-1-methylbenzol, pubchem1618, 2-fluoro-4-iodo-toluene, acmc-209j9t, 3-fluoro-4-methyl-iodobenzene, buttpark 50\01-77, #
2-Fluoro-4-yodo-1-metilbenceno
Especificaciones
2-Fluoro-4-iodotoluene
1.578
206°C to 208°C
5g
C7H6FI
2432998
QZLWTFTXGKKCHZ-UHFFFAOYSA-N
2-Fluoro-4-yodo-1-metilbenceno
123492
99%
79°C (174°F)
Light sensitive
22°C to 24°C
39998-81-7
MFCD00001045
2-fluoro-4-iodotoluene, 2-fluoro-4-iodo-1-methyl-benzene, benzene, 2-fluoro-4-iodo-1-methyl, 2-fluor-4-iod-1-methylbenzol, pubchem1618, 2-fluoro-4-iodo-toluene, acmc-209j9t, 3-fluoro-4-methyl-iodobenzene, buttpark 50\01-77, #
CC1=C(C=C(C=C1)I)F
236.028
236.03
Videos
SDS Documentos