missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

2-Fluoro-4-yodoanilina, 99 %, Thermo Scientific Chemicals

Catalog Number p-7026452
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
29632-74-4
C6H5FIN
237.016
MFCD00011738
CUMTUBVTKOYYOU-UHFFFAOYSA-N
2-fluoro-4-iodo-phenylamine, benzenamine, 2-fluoro-4-iodo, 2-fluoro-4-iodobenzenamine, 2-fluoro-4-iodo aniline, 2-fluoro-4-iodo-aniline, 2-fluoro-4-iodophenylamine, zlchem 543, pubchem1532, 2-fluoro4-iodoaniline, 2-fluoro-4-iodaniline
185694
2-fluoro-4-yodoanilina
C1=CC(=C(C=C1I)F)N
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
29632-74-4
C6H5FIN
237.016
MFCD00011738
CUMTUBVTKOYYOU-UHFFFAOYSA-N
2-fluoro-4-iodo-phenylamine, benzenamine, 2-fluoro-4-iodo, 2-fluoro-4-iodobenzenamine, 2-fluoro-4-iodo aniline, 2-fluoro-4-iodo-aniline, 2-fluoro-4-iodophenylamine, zlchem 543, pubchem1532, 2-fluoro4-iodoaniline, 2-fluoro-4-iodaniline
185694
2-fluoro-4-yodoanilina
C1=CC(=C(C=C1I)F)N

2-Fluoro-4-iodoaniline is widely used in the pharmaceutical, chemical and food industries as a fundamental building block to create a variety of important compounds.

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

Aplicaciones
La 2-fluoro-4-yodoanilina se utiliza ampliamente en las industrias farmacéutica, química y alimentaria como compuesto básico fundamental para crear una variedad de compuestos importantes.

Solubilidad
Insoluble en agua.

Notas
Sensible a la luz. Incompatible con agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 2-Fluoro-4-iodoaniline
Punto de fusión 55°C to 57°C
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Cantidad 5 g
Beilstein 2081100
Sensibilidad Light sensitive
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 237.02
Porcentaje de pureza 99%

RUO – Research Use Only

missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'