missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Ácido 2-fluoro-4-hidroxibenzoico, 98 %, Thermo Scientific™

Catalog Number 15581832
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
65145-13-3
C7H5FO3
156.11
MFCD01310985
NXWTWYULZRDBSA-UHFFFAOYSA-N
2-fluoro-4-hydroxy-benzoic acid, benzoic acid, 2-fluoro-4-hydroxy, pubchem2608, acmc-1b9jp, 4-hydroxyfluorobenzoic acid, frinton fr-2445, ksc352q5p, 2-fluoro-4-hydroxybenzoicacid, 4-hydroxy-2-fluorobenzoic acid, 2-fluoro4-hydroxy-benzoic acid
2783398
ácido 2-fluoro-4-hidroxibenzoico
OC(=O)C1=C(F)C=C(O)C=C1
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
65145-13-3
C7H5FO3
156.11
MFCD01310985
NXWTWYULZRDBSA-UHFFFAOYSA-N
2-fluoro-4-hydroxy-benzoic acid, benzoic acid, 2-fluoro-4-hydroxy, pubchem2608, acmc-1b9jp, 4-hydroxyfluorobenzoic acid, frinton fr-2445, ksc352q5p, 2-fluoro-4-hydroxybenzoicacid, 4-hydroxy-2-fluorobenzoic acid, 2-fluoro4-hydroxy-benzoic acid
2783398
ácido 2-fluoro-4-hidroxibenzoico
OC(=O)C1=C(F)C=C(O)C=C1
Nombre del producto químico o material 2-Fluoro-4-hydroxybenzoic acid
Punto de fusión 187.0°C to 188.0°C
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 156.11
Porcentaje de pureza 98%
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-Fluoro-4-hydroxybenzoic acid, 98%
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P362-Quitar las prendas contaminadas.

RUO – Research Use Only

missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'