Learn More
2-Fluoro-3-nitropiridina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7053666
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
1480-87-1
C5H3FN2O2
142.09
MFCD03095068
QDKIYDGHCFZBGC-UHFFFAOYSA-N
2-fluoro-3-nitro-pyridine, pyridine, 2-fluoro-3-nitro, pubchem1115, acmc-1bwlp, 2-fluor-3-nitropyridine, 2-fluoro-3-nitropyridine, ksc174g2n
2762817
2-fluoro-3-nitropyridine
[O-][N+](=O)C1=C(F)N=CC=C1
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
1480-87-1
C5H3FN2O2
142.09
MFCD03095068
QDKIYDGHCFZBGC-UHFFFAOYSA-N
2-fluoro-3-nitro-pyridine, pyridine, 2-fluoro-3-nitro, pubchem1115, acmc-1bwlp, 2-fluor-3-nitropyridine, 2-fluoro-3-nitropyridine, ksc174g2n
2762817
2-fluoro-3-nitropyridine
[O-][N+](=O)C1=C(F)N=CC=C1
2-Fluoro-3-nitropyridine is used as a pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La 2-fluoro-3-nitropiridina se utiliza como intermedio farmacéutico.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Mantener el recipiente bien sellado. Almacenar en un lugar fresco y seco y en recipientes bien sellados. Incompatible con agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 2-Fluoro-3-nitropyridine
Punto de fusión 18°C
Color Amarillo
Punto de ebullición 110°C (10 mmHg)
Cantidad 25 g
Información de solubilidad Slightly soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 142.09
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Sólido de fusión baja