Learn More
2-Fluoro-3-nitro-6-metilpiridina, 98 %, Thermo Scientific™
Catalog Number 15471149
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
19346-45-3
C6H5FN2O2
156.116
MFCD03095067
BCCWOQXQVNCXKC-UHFFFAOYSA-N
2-fluoro-3-nitro-6-picoline, 2-fluoro-3-nitro-6-methylpyridine, 2-fluoro-6-methyl-3-nitro-pyridine, 2-fluoro-6-methyl-3-nitro pyridine, pyridine, 2-fluoro-6-methyl-3-nitro, pubchem6309, abbypharma ap-30-0928, 6-fluoro-5-nitro-2-picoline, 2-fluoranyl-6-methyl-3-nitro-pyridine
2783178
2-fluoro-6-metil-3-nitropiridina
CC1=NC(=C(C=C1)[N+](=O)[O-])F
19346-45-3
C6H5FN2O2
156.116
MFCD03095067
BCCWOQXQVNCXKC-UHFFFAOYSA-N
2-fluoro-3-nitro-6-picoline, 2-fluoro-3-nitro-6-methylpyridine, 2-fluoro-6-methyl-3-nitro-pyridine, 2-fluoro-6-methyl-3-nitro pyridine, pyridine, 2-fluoro-6-methyl-3-nitro, pubchem6309, abbypharma ap-30-0928, 6-fluoro-5-nitro-2-picoline, 2-fluoranyl-6-methyl-3-nitro-pyridine
2783178
2-fluoro-6-metil-3-nitropiridina
CC1=NC(=C(C=C1)[N+](=O)[O-])F
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Aplicaciones
La 6-metil-3-nitro-2-(2-fenilhidrazinil)piridina (MNPHP) fue sintetizada a partir de 2-fluoro-3-nitro-6-metilpiridina.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar alejado de agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 2-Fluoro-3-nitro-6-methylpyridine
Punto de fusión 30°C
Color Blanco
Cantidad 250 mg
Beilstein 1638807
Información de solubilidad Slightly soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 156.12
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Sólido