Learn More
Alfa Aesar™ 2-Fluoro-3-nitro-6-methylpyridine, 98%
Marca:  Alfa Aesar™ H64103.03
Detalles adicionales : CAS : 19346-45-3 Peso : 0.00100kg
Cantidad. 1g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15451149
  • 65.40€ / 1 g
Fecha estimada de envío
14-09-2020
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Applications
6-Methyl-3-nitro-2-(2-phenylhydrazinyl)pyridine (MNPHP) was synthesized from 2-fluoro-3-nitro-6-methylpyridine.
Solubility
Slightly soluble in water.
Notes
Store in cool place. Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place. Store away from strong oxidizing agents.
Especificaciones
19346-45-3
156.116
BCCWOQXQVNCXKC-UHFFFAOYSA-N
2783178
CC1=NC(=C(C=C1)[N+](=O)[O-])F
C6H5FN2O2
MFCD03095067
2-fluoro-3-nitro-6-picoline, 2-fluoro-3-nitro-6-methylpyridine, 2-fluoro-6-methyl-3-nitro-pyridine, 2-fluoro-6-methyl-3-nitro pyridine, pyridine, 2-fluoro-6-methyl-3-nitro, pubchem6309, abbypharma ap-30-0928, 6-fluoro-5-nitro-2-picoline, 2-fluoranyl-6-methyl-3-nitro-pyridine
2-fluoro-6-methyl-3-nitropyridine
Especificaciones
2-Fluoro-3-nitro-6-methylpyridine
30°C
19346-45-3
MFCD03095067
2-fluoro-3-nitro-6-picoline, 2-fluoro-3-nitro-6-methylpyridine, 2-fluoro-6-methyl-3-nitro-pyridine, 2-fluoro-6-methyl-3-nitro pyridine, pyridine, 2-fluoro-6-methyl-3-nitro, pubchem6309, abbypharma ap-30-0928, 6-fluoro-5-nitro-2-picoline, 2-fluoranyl-6-methyl-3-nitro-pyridine
BCCWOQXQVNCXKC-UHFFFAOYSA-N
2-fluoro-6-methyl-3-nitropyridine
2783178
Solid
White
1g
C6H5FN2O2
1638807
Slightly soluble in water.
CC1=NC(=C(C=C1)[N+](=O)[O-])F
156.116
156.12
98%
Videos
SDS Documentos