Learn More
Alfa Aesar™ 2-Fluoro-3-(methylcarbamoyl)benzeneboronic acid, 95%
Marca:  Alfa Aesar™ H56390.03
Detalles adicionales : Peso : 0.00100kg
Cantidad. 1g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15442666
  • 544.00€ / 1 g
Fecha estimada de envío
28-12-2020
MFCD28098710
Especificaciones
2-Fluoro-3-(methylcarbamoyl)benzeneboronic acid
MFCD28098710
Sólido
1g
196.97
95%
Videos
SDS Documentos