Learn More
Alfa Aesar™ 2-Fluoro-3-(methoxycarbonylmethyl)benzeneboronic acid pinacol ester, 96%
Marca:  Alfa Aesar™ H62964.03
Detalles adicionales : Peso : 0.00100kg
Cantidad. 1g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15498046
Este producto se ha descatalogado y ya no está en venta. Consulte el producto para saber si se ofrecen alternativas o póngase en contacto con nuestro equipo de Atención al Cliente en el número 902 239 303.
Especificaciones
2-Fluoro-3-(methoxycarbonylmethyl)phenylboronic acid pinacol ester
Especificaciones
2-Fluoro-3-(methoxycarbonylmethyl)benzeneboronic acid pinacol ester
2-Fluoro-3-(methoxycarbonylmethyl)phenylboronic acid pinacol ester
Solid
1g
294.13
96%
Videos
SDS Documentos