Learn More
Alfa Aesar™ 2-Fluoro-3-(3-methylphenylcarbamoyl)benzeneboronic acid, 97%
Marca:  Alfa Aesar™ H56949.03
Detalles adicionales : Peso : 0.00100kg
Cantidad. 1g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15452996
  • 610.00€ / 1 g
Fecha de envío estimada
del proveedor 23-04-2019
Añadir a la cesta
Especificación
1449144-69-7
273.07
UJECHDNDYBCMON-UHFFFAOYSA-N
73996258
C14H13BFNO3
MFCD22682900
2-fluoro-3-m-tolylcarbamoyl benzeneboronic acid, 2-fluoro-3-3-methylphenylcarbamoyl benzeneboronic acid
Especificación
2-Fluoro-3-(3-methylphenylcarbamoyl)benzeneboronic acid
1g
C14H13BFNO3
2-fluoro-3-m-tolylcarbamoyl benzeneboronic acid, 2-fluoro-3-3-methylphenylcarbamoyl benzeneboronic acid
273.07
273.07
97%
Brown
1449144-69-7
MFCD22682900
UJECHDNDYBCMON-UHFFFAOYSA-N
73996258
Solid