Learn More
2-Fluoro-3-[2-(trifluoromethyl)phenylcarbamoyl]benzeneboronic acid, 97%, Alfa Aesar™
Marca:  Alfa Aesar H56621.03
Detalles adicionales : Peso : 0.00100kg
Cantidad. 1g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15492806
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
2096353-82-9
327.04
QFUHFBCZRMPPQK-UHFFFAOYSA-N
73996241
C14H10BF4NO3
MFCD22682877
2-fluoro-3-2-trifluoromethyl phenylcarbamoyl benzeneboronic acid
Especificaciones
2-Fluoro-3-[2-(trifluoromethyl)phenylcarbamoyl]benzeneboronic acid
2096353-82-9
MFCD22682877
QFUHFBCZRMPPQK-UHFFFAOYSA-N
73996241
Solid
1g
C14H10BF4NO3
2-fluoro-3-2-trifluoromethyl phenylcarbamoyl benzeneboronic acid
327.04
327.04
97%
Videos
SDS Documentos