Learn More
Ácido 2-fluoro[1,1-bifenil]-4-carboxílico, 95 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 2'-Fluoro[1, 1'-biphenyl]-4-carboxylic acid |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 95% |
Fórmula lineal | FC6H4C6H4CO2H |
Cantidad | 250 mg |
Nombre IUPAC | 2'-fluoro-[1,1'-bifenilo]-4-carboxilato |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 216.21 |
Porcentaje de pureza | 95% |