Learn More
2-Fluoro[1,1-biphenyl]-4-carboxylic acid, 95%, Maybridge
Marca:  Maybridge SEW05200DE
Detalles adicionales : CAS : 365-12-8 Peso : 0.05500kg
Cantidad. 5g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10402304
  • 299.50€ / 5 g
Fecha de envío estimada
del proveedor 02-09-2019
Añadir a la cesta
Especificaciones
365-12-8
216.211
2'-fluorobiphenyl-4-carboxylic acid, 4-2-fluorophenyl benzoic acid, 2'-fluoro-1,1'-biphenyl-4-carboxylic acid, 2'-fluoro 1,1'-biphenyl-4-carboxylic acid, 2'-fluoro-biphenyl-4-carboxylic acid, maybridge3_006504, amtda094, acmc-1cr23, 4-2-fluorophenyl-benzoic acid, 2'-fluoro-4-biphenylcarboxylic acid
4-(2-fluorophenyl)benzoic acid
C13H9FO2
SLKZDWAZOKIEEU-UHFFFAOYSA-N
715022
C1=CC=C(C(=C1)C2=CC=C(C=C2)C(=O)O)F
Especificaciones
2'-Fluoro[1, 1'-biphenyl]-4-carboxylic acid
5g
95%
FC6H4C6H4CO2H
SLKZDWAZOKIEEU-UHFFFAOYSA-N
4-(2-fluorophenyl)benzoic acid
715022
95%
Amber Glass Bottle
365-12-8
C13H9FO2
2'-fluorobiphenyl-4-carboxylic acid, 4-2-fluorophenyl benzoic acid, 2'-fluoro-1,1'-biphenyl-4-carboxylic acid, 2'-fluoro 1,1'-biphenyl-4-carboxylic acid, 2'-fluoro-biphenyl-4-carboxylic acid, maybridge3_006504, amtda094, acmc-1cr23, 4-2-fluorophenyl-benzoic acid, 2'-fluoro-4-biphenylcarboxylic acid
C1=CC=C(C(=C1)C2=CC=C(C=C2)C(=O)O)F
216.211
216.21
Videos
SDS Documentos