missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

2-Etiniltiofeno, ≥90 %, Thermo Scientific™

Catalog Number p-3175177
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Amber Glass Bottle
Frasco de vidrio ámbar
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
4298-52-6
C6H4S
108.16
MFCD03425129
LWISLHRIEATKTM-UHFFFAOYSA-N
2-ethynyl-thiophene, 2-thienylethine, 2-thiophenylacetylene, 2-thienyl acetylene, pubchem16123, thien-2-yl acetylene, thiophene, 2-ethynyl, thiophen-2-yl acetylene, 2-ethynylthiophene, acmc-209js9
5246258
2-etiniltiofeno
C#CC1=CC=CS1
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
4298-52-6
C6H4S
108.16
MFCD03425129
LWISLHRIEATKTM-UHFFFAOYSA-N
2-ethynyl-thiophene, 2-thienylethine, 2-thiophenylacetylene, 2-thienyl acetylene, pubchem16123, thien-2-yl acetylene, thiophene, 2-ethynyl, thiophen-2-yl acetylene, 2-ethynylthiophene, acmc-209js9
5246258
2-etiniltiofeno
C#CC1=CC=CS1
Nombre del producto químico o material 2-ethynylthiophene
% mín. CAS 89.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 90%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 108.16
Porcentaje de pureza 90%
missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'