Learn More
2-Etinilpiridina, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3778588
34.80 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
1945-84-2
C7H5N
103.12
MFCD00041598
NHUBNHMFXQNNMV-UHFFFAOYSA-N
2-ethynyl pyridine, 2-pyridylacetylene, pyridine, 2-ethynyl, 2-ethynyl-pyridine, pyridine, ethynyl, pyridin-2-yl acetylene, ethynylpyridine, ethynyl pyridine, ortho-ethynylpyridine
137268
2-etinilpiridina
C#CC1=CC=CC=N1
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
1945-84-2
C7H5N
103.12
MFCD00041598
NHUBNHMFXQNNMV-UHFFFAOYSA-N
2-ethynyl pyridine, 2-pyridylacetylene, pyridine, 2-ethynyl, 2-ethynyl-pyridine, pyridine, ethynyl, pyridin-2-yl acetylene, ethynylpyridine, ethynyl pyridine, ortho-ethynylpyridine
137268
2-etinilpiridina
C#CC1=CC=CC=N1
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 2-Ethynylpyridine
% mín. CAS 98.0
% máx. CAS 100.0
Color Marrón
Densidad 1.0200g/mL
Punto de ebullición 77.0°C to 78.0°C (14.0 mmHg)
Temperatura de inflamación 76°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Índice de refracción 1.5570 to 1.5610
Cantidad 1 g
Gravedad específica 1.02
Información de solubilidad Solubility in water: soluble in water
Formula Weight (peso de la fórmula) 103.12
Porcentaje de pureza 98+%
Forma física Líquido