Learn More
2-(Etiltio)nicotinamida, 97 %, Thermo Scientific™
Catalog Number p-2696406
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
175135-27-0
C8H10N2OS
182.241
MFCD00052903
YSSWIQWINOZESS-UHFFFAOYSA-N
2-ethylthio nicotinamide, 3-pyridinecarboxamide,2-ethylthio, 2-ethylsulfanyl pyridine-3-carboxamide, maybridge1_001319, 2-ethylthiopyridine-3-carboxamide
2774536
2-etilsulfanilpiridina-3-carboxamida
CCSC1=C(C=CC=N1)C(=O)N
175135-27-0
C8H10N2OS
182.241
MFCD00052903
YSSWIQWINOZESS-UHFFFAOYSA-N
2-ethylthio nicotinamide, 3-pyridinecarboxamide,2-ethylthio, 2-ethylsulfanyl pyridine-3-carboxamide, maybridge1_001319, 2-ethylthiopyridine-3-carboxamide
2774536
2-etilsulfanilpiridina-3-carboxamida
CCSC1=C(C=CC=N1)C(=O)N
Nombre del producto químico o material 2-(ethylthio)nicotinamide
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 182.25
Porcentaje de pureza 97%