Learn More
2-Etilpirrol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3757904
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio
1551-06-0
C6H9N
95.15
MFCD00060477
XRPDDDRNQJNHLQ-UHFFFAOYSA-N
137075
2-etil-1H-pirrol
CCC1=CC=CN1
1551-06-0
C6H9N
95.15
MFCD00060477
XRPDDDRNQJNHLQ-UHFFFAOYSA-N
137075
2-etil-1H-pirrol
CCC1=CC=CN1
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 2-Ethylpyrrole
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Color Amarillo a marrón
Densidad 0.9290g/mL
Punto de ebullición 142.0°C (15.0 mmHg)
Temperatura de inflamación 62°C
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Índice de refracción 1.4985 to 1.5005
Cantidad 250 mg
Gravedad específica 0.929
Sinónimo 2-ethylpyrrole, 1h-pyrrole, 2-ethyl, pyrrole,2-ethyl, 1h-pyrrole,2-ethyl, acmc-209dbz, #, 2-ethylpyrrole, analytical standard, 2-ethylpyrrole, technical grade
Formula Weight (peso de la fórmula) 95.15
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Líquido