Learn More
2-Etilimidazol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-130050
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2.5 kg
Envase:
Frasco de plástico
Frasco de vidrio
1072-62-4
C5H8N2
96.13
MFCD00005192
PQAMFDRRWURCFQ-UHFFFAOYSA-N
2-ethylimidazole, 1h-imidazole, 2-ethyl, imidazole, 2-ethyl, 2-ethylimidazole 98+%, 2ez, 2-ethylimdazole, 2-ethyl imidazole, 2-ethyl-imidazole, pubchem15972
66130
2-ethyl-1H-imidazole
CCC1=NC=CN1
1072-62-4
C5H8N2
96.13
MFCD00005192
PQAMFDRRWURCFQ-UHFFFAOYSA-N
2-ethylimidazole, 1h-imidazole, 2-ethyl, imidazole, 2-ethyl, 2-ethylimidazole 98+%, 2ez, 2-ethylimdazole, 2-ethyl imidazole, 2-ethyl-imidazole, pubchem15972
66130
2-ethyl-1H-imidazole
CCC1=NC=CN1
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 2-Ethylimidazole
Nombre de nota 98%
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 83.0°C to 87.0°C
Punto de ebullición 268.0°C
Temperatura de inflamación 159°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 1% max. Imidazole (GC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 100 g
Beilstein 23, 78
Información de solubilidad Solubility in water: 617g/L (20°C). Other solubilities: soluble in many organic solvents
Formula Weight (peso de la fórmula) 96.13
Porcentaje de pureza 99%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-Ethylimidazole
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P362-Quitar las prendas contaminadas.