Learn More
2-Etilhexilamina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7080726
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
500 mL
2500 mL
104-75-6
C8H19N
129.247
MFCD00008148
LTHNHFOGQMKPOV-UHFFFAOYSA-N
2-ethylhexylamine, 1-hexanamine, 2-ethyl, 2-ethyl-1-hexylamine, 2-ethyl hexylamine, 2-ethylhexanamine, 1-amino-2-ethylhexane, hexylamine, 2-ethyl, beta-ethylhexylamine, 1-amino-2-ethylhexan, isooctylame
7719
2-etilhexano-1-amina
CCCCC(CC)CN
104-75-6
C8H19N
129.247
MFCD00008148
LTHNHFOGQMKPOV-UHFFFAOYSA-N
2-ethylhexylamine, 1-hexanamine, 2-ethyl, 2-ethyl-1-hexylamine, 2-ethyl hexylamine, 2-ethylhexanamine, 1-amino-2-ethylhexane, hexylamine, 2-ethyl, beta-ethylhexylamine, 1-amino-2-ethylhexan, isooctylame
7719
2-etilhexano-1-amina
CCCCC(CC)CN
2-Ethylhexylamine is used to make pharmaceuticals and other chemicals. It is used as beam material and surface active agent. It also involves in synthesis of aliphatic amines.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La 2-etilhexilamina se utiliza para fabricar productos farmacéuticos y otros productos químicos. Se utiliza como material de viga y agente activo de superficie. También participa en la síntesis de aminas alifáticas.
Solubilidad
Soluble en agua. 2,5 g/l (20 °C)
Notas
Sensible al aire. Incompatible con agentes oxidantes fuertes. Proteger contra cargas electrostáticas. Almacenar alejado de cloruros ácidos y anhídridos ácidos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 2-Ethylhexylamine
Punto de fusión -76°C
Densidad 0.789
Punto de ebullición 169°C
Temperatura de inflamación 50°C (122°F)
Olor Amine-like
Índice de refracción 1.43
Cantidad 100 mL
Número UN UN2276
Beilstein 1209249
Sensibilidad Air Sensitive
Información de solubilidad Soluble in water. 2.5g/L (20°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 129.25
Porcentaje de pureza 98%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 2
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H330-Mortal en caso de inhalación.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.