Learn More
Acrilato de 2-etilhexilo, 99+ %, estabilizado, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10432975
Click to view available options
Cantidad:
25 g
1 kg
2.5 kg
Envase:
Frasco de vidrio
Tambor de plástico
103-11-7, 150-76-5
C11H20O2
184.28
MFCD00009495
GOXQRTZXKQZDDN-UHFFFAOYSA-N
2-ethylhexyl acrylate, 2-propenoic acid, 2-ethylhexyl ester, 2-ethyl-1-hexyl acrylate, 2-ethylhexyl 2-propenoate, acrylic acid, 2-ethylhexyl ester, 2-ethylhexylacrylate, acrylic acid 2-ethylhexyl ester, 1-hexanol, 2-ethyl-, acrylate, ccris 3430, 2-ethylhexylester kyseliny akrylove
7636
CHEBI:82465
2-etilhexil prop-2-enoato
CCCCC(CC)COC(=O)C=C
103-11-7, 150-76-5
C11H20O2
184.28
MFCD00009495
GOXQRTZXKQZDDN-UHFFFAOYSA-N
2-ethylhexyl acrylate, 2-propenoic acid, 2-ethylhexyl ester, 2-ethyl-1-hexyl acrylate, 2-ethylhexyl 2-propenoate, acrylic acid, 2-ethylhexyl ester, 2-ethylhexylacrylate, acrylic acid 2-ethylhexyl ester, 1-hexanol, 2-ethyl-, acrylate, ccris 3430, 2-ethylhexylester kyseliny akrylove
7636
CHEBI:82465
2-etilhexil prop-2-enoato
CCCCC(CC)COC(=O)C=C
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 2-Ethylhexyl acrylate
Acidez 0.01% max. (as acrylic acid)
% mín. CAS 99.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión -90.0°C
Densidad 0.8800g/mL
Punto de ebullición 215.0°C to 219.0°C
Temperatura de inflamación 86°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99% min. (GC)
Envase Tambor de plástico
Fórmula lineal CH2=CHCOOCH2CH(CH2CH3)(CH2)3CH3
Índice de refracción 1.4340 to 1.4360
Cantidad 2.5 kg
Gravedad específica 0.88
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble
Estabilizante 10 to 20ppm MEHQ
Viscosidad 1.7 mPa.s (20°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 184.28
Porcentaje de pureza 99+%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-Ethylhexyl acrylate, stabilized
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.