Learn More
Ácido 2-etilhexanoico, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 11440493
18.53 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
10,000 mL
100 mL
2500 mL
500 mL
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
149-57-5
C8H16O2
144.214
MFCD00002675
OBETXYAYXDNJHR-UHFFFAOYSA-N
2-ethylcaproic acid, hexanoic acid, 2-ethyl, ethylhexanoic acid, ethylhexoic acid, 2-ethylhexoic acid, butylethylacetic acid, 2-butylbutanoic acid, 3-heptanecarboxylic acid, ethyl hexanoic acid, 2-ethyl-hexoic acid
8697
Ácido 2-etilhexanoico
CCCCC(CC)C(=O)O
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
149-57-5
C8H16O2
144.214
MFCD00002675
OBETXYAYXDNJHR-UHFFFAOYSA-N
2-ethylcaproic acid, hexanoic acid, 2-ethyl, ethylhexanoic acid, ethylhexoic acid, 2-ethylhexoic acid, butylethylacetic acid, 2-butylbutanoic acid, 3-heptanecarboxylic acid, ethyl hexanoic acid, 2-ethyl-hexoic acid
8697
Ácido 2-etilhexanoico
CCCCC(CC)C(=O)O
2-Ethylhexanoic acid is used in the preparation of metal derivatives, which act as a catalyst in polymerization reactions. For example, tin 2-ethylhexanoate is used in the manufacturing of poly(lactic-co-glycolic acid). It is also used as a stabilizer for polyvinyl chlorides. It is also involved in solvent extraction and dye granulation. Further, it is used to prepare plasticizers, lubricants, detergents, flotation aids, corrosion inhibitors and alkyd resins. In addition to this, it serves as a catalyst for polyurethane foaming.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El ácido 2-etilhexanoico se utiliza en la preparación de derivados metálicos que actúan como catalizadores en reacciones de polimerización. Por ejemplo, el 2-etilhexanoato de estaño se utiliza en la fabricación de ácido poli(láctico-co-glicólico). También se utiliza como estabilizador para cloruros de polivinilo. Asimismo, participa en la extracción con disolventes y en la granulación de colorantes. Además, se utiliza para preparar plastificadores, lubricantes, detergentes, ayudas de flotación, inhibidores de corrosión y resinas alquídicas. Además, sirve como catalizador para la formación de espuma de poliuretano.
Solubilidad
Miscible con agua.
Notas
Incompatible con bases, agentes oxidantes y agentes reductores.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 2-Ethylhexanoic acid
Punto de fusión -59°C
Densidad 0.91
pH 3
Punto de ebullición 226°C to 229°C
Temperatura de inflamación 114°C (237°F)
Índice de refracción 1.425
Cantidad 500 mL
Beilstein 1750468
Información de solubilidad Miscible with water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 144.21
Porcentaje de pureza 99%