Learn More
2-Etilhexanal, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-129956
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1 kg
Envase:
Frasco de vidrio
123-05-7
C8H16O
128.21
MFCD00006987
LGYNIFWIKSEESD-UHFFFAOYSA-N
hexanal, 2-ethyl, 2-ethylhexaldehyde, 2-ethylhexylaldehyde, 3-formylheptane, 2-ethylcaproaldehyde, butylethylacetaldehyde, ethylbutylacetaldehyde, ethylhexaldehyde, alpha-ethylcaproaldehyde, butyl ethyl acetaldehyde
31241
2-etilhexanal
CCCCC(CC)C=O
123-05-7
C8H16O
128.21
MFCD00006987
LGYNIFWIKSEESD-UHFFFAOYSA-N
hexanal, 2-ethyl, 2-ethylhexaldehyde, 2-ethylhexylaldehyde, 3-formylheptane, 2-ethylcaproaldehyde, butylethylacetaldehyde, ethylbutylacetaldehyde, ethylhexaldehyde, alpha-ethylcaproaldehyde, butyl ethyl acetaldehyde
31241
2-etilhexanal
CCCCC(CC)C=O
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 2-Ethylhexanal
Nombre de nota pract., 99%
Acidez 8mg KOH/g max.
% mín. CAS 95.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión -90°C
Color Incolora
Densidad 0.8195g/mL
Punto de ebullición 162.0°C to 165.0°C
Temperatura de inflamación 50°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 95% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CH3(CH2)3CH(C2H5)CHO
Índice de refracción 1.4145 to 1.4175
Cantidad 250 g
Gravedad específica 0.8195
Información de solubilidad Solubility in water: < 0.2g/L (20°C). Other solubilities: misccible with most organic solvents
Formula Weight (peso de la fórmula) 128.21
Porcentaje de pureza 96%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-Ethylhexanal
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.