Learn More
2-Ethylaniline 98%, ACROS Organics™
Marca:  Acros Organics 118050050
Detalles adicionales : CAS : 578-54-1 Peso : 0.05500kg Transport : UN number : 2273 Chem class : 6.1 Pack group : III
Cantidad. 5g
Envase Glass bottle
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10426920
  • 14.20€ / 5 g
En stock 5
Añadir a la cesta
Especificación
578-54-1
121.183
MLPVBIWIRCKMJV-UHFFFAOYSA-N
11357
CCC1=CC=CC=C1N
C8H11N
MFCD00007751
o-ethylaniline, benzenamine, 2-ethyl, aniline, o-ethyl, 2-ethylbenzenamine, o-aminoethylbenzene, aniline, 2-ethyl, 2-ethyl aniline, 2-ethylphenylamine, unii-gr557n47k6, ccris 2858
2-ethylaniline
Especificación
2-Ethylaniline
Authentic
1.5590 to 1.5610 (20°C, 589nm)
5g
578-54-1
100.0
C8H11N
MFCD00007751
o-ethylaniline, benzenamine, 2-ethyl, aniline, o-ethyl, 2-ethylbenzenamine, o-aminoethylbenzene, aniline, 2-ethyl, 2-ethyl aniline, 2-ethylphenylamine, unii-gr557n47k6, ccris 2858
CCC1=CC=CC=C1N
121.183
121.18
≥97.5%
0.98g/mL
Glass bottle
Brown-Red to Yellow
98%
97.5
98%
C2H5C6H4NH2
12, II, 584
MLPVBIWIRCKMJV-UHFFFAOYSA-N
2-ethylaniline
11357
Liquid
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
  • 2-Ethylaniline
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H373-Puede provocar daños en los órganos.
  • H311-Tóxico en contacto con la piel.
  • H331-Tóxico en caso de inhalación.
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
SDS Documentación