Learn More
2-(etilamino)etanol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-126855
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1 kg
Envase:
Frasco de vidrio
110-73-6
C4H11NO
89.14
MFCD00002841
MIJDSYMOBYNHOT-UHFFFAOYSA-N
2-ethylamino ethanol, ethanol, 2-ethylamino, ethyl ethanolamine, n-ethylethanolamine, 2-hydroxyethyl ethylamine, n-ethylmonoethanolamine, 2-n-monoethylaminoethanol, n-ethylaminoethanol, n-ethyl ethanolamine, 2-ethylamino ethan-1-ol
8072
2-(etilamino)etanol
CCNCCO
110-73-6
C4H11NO
89.14
MFCD00002841
MIJDSYMOBYNHOT-UHFFFAOYSA-N
2-ethylamino ethanol, ethanol, 2-ethylamino, ethyl ethanolamine, n-ethylethanolamine, 2-hydroxyethyl ethylamine, n-ethylmonoethanolamine, 2-n-monoethylaminoethanol, n-ethylaminoethanol, n-ethyl ethanolamine, 2-ethylamino ethan-1-ol
8072
2-(etilamino)etanol
CCNCCO
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 2-(Ethylamino)ethanol
Nombre de nota 98%
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión -6°C
Color De incoloro a amarillo
Densidad 0.9100g/mL
Punto de ebullición 167°C
Temperatura de inflamación 78°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal C2H5NHCH2CH2OH
Índice de refracción 1.4390 to 1.441
Cantidad 250 g
Beilstein 04, 282
Gravedad específica 0.91
Información de solubilidad Solubility in water: miscible. Other solubilities: soluble in alcohol and ether
Formula Weight (peso de la fórmula) 89.14
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Líquido