missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

2-Etoxifenol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals

Catalog Number p-2690006
Click to view available options
Cantidad:
5 g
100 g
500 g
2.5 kg
Envase:
Frasco de vidrio
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
94-71-3
C8H10O2
138.17
MFCD00002187
MOEFFSWKSMRFRQ-UHFFFAOYSA-N
o-ethoxyphenol, phenol, 2-ethoxy, guaethol, guethol, 2-ethyloxyphenol, guaiethol, pyrocatechol monoethyl ether, catechol monoethyl ether, phenol, o-ethoxy, unii-878iw8p9pw
66755
2-etoxifenol
CCOC1=CC=CC=C1O
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
94-71-3
C8H10O2
138.17
MFCD00002187
MOEFFSWKSMRFRQ-UHFFFAOYSA-N
o-ethoxyphenol, phenol, 2-ethoxy, guaethol, guethol, 2-ethyloxyphenol, guaiethol, pyrocatechol monoethyl ether, catechol monoethyl ether, phenol, o-ethoxy, unii-878iw8p9pw
66755
2-etoxifenol
CCOC1=CC=CC=C1O

Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.

TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 2-Ethoxyphenol
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 20.0°C to 25.0°C
Color De incoloro a amarillo
Densidad 1.0900g/mL
Punto de ebullición 216.0°C to 217.0°C
Temperatura de inflamación 91°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal C2H5OC6H4OH
Índice de refracción 1.5280 to 1.5300
Cantidad 5 g
Gravedad específica 1.09
Formula Weight (peso de la fórmula) 138.17
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-Ethoxyphenol
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.

RUO – Research Use Only

missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'