Learn More
Éter 2-etoxietílico, 98+ %, extra puro, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3736417
Click to view available options
Cantidad:
500 g
1 kg
2.5 kg
10 kg
Envase:
Bidón de metal
Frasco de vidrio
112-36-7
MFCD00009254
RRQYJINTUHWNHW-UHFFFAOYSA-N
diethylene glycol diethyl ether, 2-ethoxyethyl ether, diethyl carbitol, ethyl diglyme, 1-ethoxy-2-2-ethoxyethoxy ethane, bis 2-ethoxyethyl ether, diethyldiethylene glycol, 3,6,9-trioxaundecane, degdee, ether, bis 2-ethoxyethyl
8179
CHEBI:44664
1-etoxi-2-(2-etoxietoxi)etano
CCOCCOCCOCC
112-36-7
MFCD00009254
RRQYJINTUHWNHW-UHFFFAOYSA-N
diethylene glycol diethyl ether, 2-ethoxyethyl ether, diethyl carbitol, ethyl diglyme, 1-ethoxy-2-2-ethoxyethoxy ethane, bis 2-ethoxyethyl ether, diethyldiethylene glycol, 3,6,9-trioxaundecane, degdee, ether, bis 2-ethoxyethyl
8179
CHEBI:44664
1-etoxi-2-(2-etoxietoxi)etano
CCOCCOCCOCC
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 2-Ethoxyethyl ether
% mín. CAS 98.0
% máx. CAS 100.0
Densidad 0.9g/mL
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98+%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C8H18O3
Fórmula lineal (C2H5OCH2CH2)2O
Índice de refracción 1.4110 to 1.4130 (20°C, 589nm)
Cantidad 500 g
Beilstein 01, II, 519
Residuos después de la evaporación 0.05% max.
Índice Merck 15, 3132
Peso molecular (g/mol) 162.229
Formula Weight (peso de la fórmula) 162.23
Porcentaje de pureza ≥98.0%
Grado Extra puro
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
Nombre del producto
  • 2-Ethoxyethyl ether