Learn More
2-Etoxietanol, 99 %, extra puro, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3736423
Click to view available options
Cantidad:
1 L
2.5 L
25 L
Envase:
Bidón de metal
Frasco de vidrio
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
110-80-5
C4H10O2
90.12
MFCD00002869
ZNQVEEAIQZEUHB-UHFFFAOYSA-N
cellosolve, oxitol, ethyl cellosolve, ethylene glycol monoethyl ether, ethanol, 2-ethoxy, ethyl glycol, emkanol, hydroxy ether, ethylene glycol ethyl ether, dowanol ee
8076
CHEBI:46788
2-etoxietanol
CCOCCO
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
110-80-5
C4H10O2
90.12
MFCD00002869
ZNQVEEAIQZEUHB-UHFFFAOYSA-N
cellosolve, oxitol, ethyl cellosolve, ethylene glycol monoethyl ether, ethanol, 2-ethoxy, ethyl glycol, emkanol, hydroxy ether, ethylene glycol ethyl ether, dowanol ee
8076
CHEBI:46788
2-etoxietanol
CCOCCO
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 2-Ethoxyethanol
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión -70°C
Densidad 0.9300g/mL
Punto de ebullición 135.0°C
Temperatura de inflamación 40°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal C2H5OCH2CH2OH
Índice de refracción 1.4060 to 1.4100
Cantidad 1 L
Beilstein 01, 467
Índice Merck 15, 3803
Gravedad específica 0.93
Información de solubilidad Solubility in water: complete solubility. Other solubilities: miscible with most organic solvents
Viscosidad 2.08 mPa.s (20°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 90.12
Porcentaje de pureza 99%
Grado Extra puro
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-Ethoxyethanol
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H360FD-Puede perjudicar a la fertilidad. Puede dañar al feto.
  • H331-Tóxico en caso de inhalación.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P311-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.