Learn More
Alfa Aesar™ 2-Ethoxycarbonyl-4-fluorobenzeneboronic acid, 97%
Marca:  Alfa Aesar™ H61322.03
Detalles adicionales : CAS : 1072951-40-6 Peso : 0.00100kg
Cantidad. 1g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15457848
Este producto se ha descatalogado y ya no está en venta. Consulte el producto para saber si se ofrecen alternativas o póngase en contacto con nuestro equipo de Atención al Cliente en el número 902 239 303.
Especificaciones
1072951-40-6
211.983
VSELXAYSUUQLOU-UHFFFAOYSA-N
46738985
B(C1=C(C=C(C=C1)F)C(=O)OCC)(O)O
C9H10BFO4
MFCD11053864
2-ethoxycarbonyl-4-fluorophenylboronic acid, 2-ethoxycarbonyl-4-fluorophenyl boronic acid, acmc-2098sp
(2-ethoxycarbonyl-4-fluorophenyl)boronic acid
Especificaciones
2-Ethoxycarbonyl-4-fluorobenzeneboronic acid
1072951-40-6
MFCD11053864
VSELXAYSUUQLOU-UHFFFAOYSA-N
(2-ethoxycarbonyl-4-fluorophenyl)boronic acid
46738985
Solid
1g
C9H10BFO4
2-ethoxycarbonyl-4-fluorophenylboronic acid, 2-ethoxycarbonyl-4-fluorophenyl boronic acid, acmc-2098sp
B(C1=C(C=C(C=C1)F)C(=O)OCC)(O)O
211.983
211.98
97%
Videos
SDS Documentos