missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Alfa Aesar™ 2-Ethoxycarbonyl-4-fluorobenzeneboronic acid, 97%

228.00€ - 916.00€

Identificadores de productos químicos

CAS 1072951-40-6
Fórmula molecular C9H10BFO4
Molecular Weight (g/mol) 211.983
Número MDL MFCD11053864
InChI Key VSELXAYSUUQLOU-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-ethoxycarbonyl-4-fluorophenylboronic acid, 2-ethoxycarbonyl-4-fluorophenyl boronic acid, acmc-2098sp
PubChem CID 46738985
IUPAC Name (2-ethoxycarbonyl-4-fluorophenyl)boronic acid
SMILES B(C1=C(C=C(C=C1)F)C(=O)OCC)(O)O
Ver más especificaciones

Productos 2
Código de producto Marca Cantidad. Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad. Precio Cantidad y disponibilidad  
15457848 SDS Ver documentos Alfa Aesar™
H61322.03
1g 228.00€
1 g Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha de envío estimada
del proveedor 12-11-2019
Añadir a la cesta
 
15467848 SDS Ver documentos Alfa Aesar™
H61322.06
5g 916.00€
5 g Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha de envío estimada
del proveedor 12-11-2019
Añadir a la cesta
 
Especificaciones

Identificadores de productos químicos

1072951-40-6
211.983
VSELXAYSUUQLOU-UHFFFAOYSA-N
46738985
B(C1=C(C=C(C=C1)F)C(=O)OCC)(O)O
C9H10BFO4
MFCD11053864
2-ethoxycarbonyl-4-fluorophenylboronic acid, 2-ethoxycarbonyl-4-fluorophenyl boronic acid, acmc-2098sp
(2-ethoxycarbonyl-4-fluorophenyl)boronic acid

Especificaciones

1g
1072951-40-6
MFCD11053864
VSELXAYSUUQLOU-UHFFFAOYSA-N
(2-ethoxycarbonyl-4-fluorophenyl)boronic acid
46738985
Solid
2-Ethoxycarbonyl-4-fluorobenzeneboronic acid
C9H10BFO4
2-ethoxycarbonyl-4-fluorophenylboronic acid, 2-ethoxycarbonyl-4-fluorophenyl boronic acid, acmc-2098sp
B(C1=C(C=C(C=C1)F)C(=O)OCC)(O)O
211.983
211.98
97%