Learn More
Ácido 2-etoxibenzoico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7022131
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
134-11-2
C9H10O3
166.18
MFCD00002438
XDZMPRGFOOFSBL-UHFFFAOYSA-N
o-ethoxybenzoic acid, benzoic acid, 2-ethoxy, benzoic acid, o-ethoxy, o-ethylsalicylic acid, benzoic acid, ethoxy, 2'-carboxyphenetole, 2-ethoxy benzoic acid, 2-ethoxy-benzoic acid, pubchem20122, ortho-ethoxybenzoic acid
67252
ácido 2-etoxibenzoico
CCOC1=CC=CC=C1C(O)=O
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
134-11-2
C9H10O3
166.18
MFCD00002438
XDZMPRGFOOFSBL-UHFFFAOYSA-N
o-ethoxybenzoic acid, benzoic acid, 2-ethoxy, benzoic acid, o-ethoxy, o-ethylsalicylic acid, benzoic acid, ethoxy, 2'-carboxyphenetole, 2-ethoxy benzoic acid, 2-ethoxy-benzoic acid, pubchem20122, ortho-ethoxybenzoic acid
67252
ácido 2-etoxibenzoico
CCOC1=CC=CC=C1C(O)=O
2-Ethoxybenzoic acid is used in thermally induced solvent-free reactions of triphenylbismuth with a series of thiols and carboxylic acids. It serves as an active component of dental cement. Further, it prevents the entry of root-canal pathogens into periapical regions.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El ácido 2-etoxibenzoico se utiliza en reacciones termoinducidas sin disolventes de trifenilbismuto con una serie de tioles y ácidos carboxílicos. Sirve como un componente activo del cemento dental. Además, impide la entrada de patógenos de conducto radicular en regiones periapicales.
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Incompatibles con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 2-Ethoxybenzoic acid
Punto de fusión 19°C to 20°C
Densidad 1.105
Punto de ebullición 174°C to 175°C (15 mmHg)
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Índice de refracción 1.541
Cantidad 25 g
Beilstein 2691039
Información de solubilidad Soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 166.18
Porcentaje de pureza 98%