Learn More
2-Etoxi-5-ácido piridinborónico, 97 %, Acros Organics™
Catalog Number 15274328
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
612845-44-0
C7H10BNO3
166.97
UONCERAQKBPLML-UHFFFAOYSA-N
6-ethoxypyridin-3-yl boronic acid, 2-ethoxy-5-pyridineboronic acid, 2-ethoxypyridine-5-boronic acid, 6-ethoxypyridine-3-boronic acid, 6-ethoxy-3-pyridinylboronic acid, 2-ethoxy-5-pyridylboronic acid, 3-borono-6-ethoxypyridine, 6-ethoxy-3-pyridylboronic acid, boronic acid, 6-ethoxy-3-pyridinyl, 6-ethoxy-3-pyridyl boronic acid
12012237
ácido (6-etoxipiridin-3-il)borónico
B(C1=CN=C(C=C1)OCC)(O)O
612845-44-0
C7H10BNO3
166.97
UONCERAQKBPLML-UHFFFAOYSA-N
6-ethoxypyridin-3-yl boronic acid, 2-ethoxy-5-pyridineboronic acid, 2-ethoxypyridine-5-boronic acid, 6-ethoxypyridine-3-boronic acid, 6-ethoxy-3-pyridinylboronic acid, 2-ethoxy-5-pyridylboronic acid, 3-borono-6-ethoxypyridine, 6-ethoxy-3-pyridylboronic acid, boronic acid, 6-ethoxy-3-pyridinyl, 6-ethoxy-3-pyridyl boronic acid
12012237
ácido (6-etoxipiridin-3-il)borónico
B(C1=CN=C(C=C1)OCC)(O)O
Nombre del producto químico o material 2-Ethoxy-5-pyridineboronic acid
Punto de fusión 167.0°C to 168.0°C
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 166.97
Porcentaje de pureza 97%
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-Ethoxy-5-pyridineboronic acid, 97%
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.