Learn More
2-Dodecanona, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10632862
Click to view available options
Cantidad:
5 mL
25 mL
100 mL
Envase:
Frasco de vidrio
6175-49-1
C12H24O
184.32
MFCD00015064
LSKONYYRONEBKA-UHFFFAOYSA-N
2-dodecanone, methyl decyl ketone, decyl methyl ketone, unii-p5cn8ysv3p, dodecanone-2, p5cn8ysv3p, n-decyl methyl ketone, dodecanone, acmc-1b2ve, 2-dodecanone gc
22556
dodecan-2-ona
CCCCCCCCCCC(=O)C
6175-49-1
C12H24O
184.32
MFCD00015064
LSKONYYRONEBKA-UHFFFAOYSA-N
2-dodecanone, methyl decyl ketone, decyl methyl ketone, unii-p5cn8ysv3p, dodecanone-2, p5cn8ysv3p, n-decyl methyl ketone, dodecanone, acmc-1b2ve, 2-dodecanone gc
22556
dodecan-2-ona
CCCCCCCCCCC(=O)C
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 2-Dodecanone
% mín. CAS 94.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 17°C to 20°C
Color De incoloro a amarillo
Densidad 0.8200g/mL
Punto de ebullición 247°C
Temperatura de inflamación 108°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 94% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Índice de refracción 1.4320 to 1.4340 (20°C, 589nm)
Cantidad 25 mL
Gravedad específica 0.82
Formula Weight (peso de la fórmula) 184.32
Porcentaje de pureza 95%
Forma física Líquido