Learn More
Clorhidrato de cloruro de 2-dimetilaminoetilo, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-115475
Click to view available options
Cantidad:
5 g
100 g
500 g
2.5 kg
Envase:
Frasco de plástico
Frasco de vidrio
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
4584-46-7, 107-99-3
C4H10ClN·HCl
144.05
MFCD00012516
LQLJZSJKRYTKTP-UHFFFAOYSA-N
2-dimethylaminoethyl chloride hydrochloride, 2-chloro-n,n-dimethylethanamine hydrochloride, 2-dimethylamino ethyl chloride hydrochloride, 2-chloroethyl dimethylamine hydrochloride, 2-chloro-n,n-dimethylethylamine hydrochloride, dimethylaminoethyl chloride hydrochloride, 2-chloroethyldimethylamine hydrochloride, 1-chloro-2-dimethylaminoethane hydrochloride, 2-dimethylamino ethylchloride hydrochloride, n-2-chloroethyl dimethylamine hydrochloride
11636816
CHEBI:78153
2-cloro-N,N-dimetiletanamina;clorhidrato
CN(C)CCCl.Cl
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
4584-46-7, 107-99-3
C4H10ClN·HCl
144.05
MFCD00012516
LQLJZSJKRYTKTP-UHFFFAOYSA-N
2-dimethylaminoethyl chloride hydrochloride, 2-chloro-n,n-dimethylethanamine hydrochloride, 2-dimethylamino ethyl chloride hydrochloride, 2-chloroethyl dimethylamine hydrochloride, 2-chloro-n,n-dimethylethylamine hydrochloride, dimethylaminoethyl chloride hydrochloride, 2-chloroethyldimethylamine hydrochloride, 1-chloro-2-dimethylaminoethane hydrochloride, 2-dimethylamino ethylchloride hydrochloride, n-2-chloroethyl dimethylamine hydrochloride
11636816
CHEBI:78153
2-cloro-N,N-dimetiletanamina;clorhidrato
CN(C)CCCl.Cl
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Reactivo de alquilación
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 2-Dimethylaminoethyl chloride hydrochloride
Nombre de nota 99%
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 203.0°C to 210.0°C
Color Marrón amarillento a blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal (CH3)2NCH2CH2Cl·HCl
Cantidad 5 g
Beilstein 04, 133
Información de solubilidad Solubility in water: 2000g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol (20°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 144.05
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Polvo cristalino o cristales
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-Dimethylaminoethyl chloride hydrochloride
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 2
  • Mutagenicidad en células germinales Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H341-Se sospecha que provoca defectos genéticos.
  • H373-Puede provocar daños en los órganos.
  • H411-Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.