Learn More
2-(Difluoromethyl)-1,4-difluorobenzene, 97%, Acros Organics
Marca:  Acros Organics 451370050
Detalles adicionales : CAS : 195886-79-4 Peso : 0.01000kg Transport : UN number : 1993 Chem class : 3 Pack group : III
Cantidad. 5g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15269756
  • 248.00€ / 5 g
Fecha de envío estimada
del proveedor 10-02-2020
Añadir a la cesta
Especificaciones
195886-79-4
164.1
2-difluoromethyl-1,4-difluorobenzene, 2,5-difluorobenzal fluoride, 1-difluoromethyl-2,5-difluorobenzene, 2,4-difluoro-1-difluoromethyl benzene
2-(difluoromethyl)-1,4-difluorobenzene
C7H4F4
FDUVCOVVYFCQEH-UHFFFAOYSA-N
46311703
C1=CC(=C(C=C1F)C(F)F)F
Especificaciones
2-(Difluoromethyl)-1, 4-difluorobenzene
120°C
195886-79-4
C7H4F4
FDUVCOVVYFCQEH-UHFFFAOYSA-N
2-(difluoromethyl)-1,4-difluorobenzene
46311703
97%
28°C
5g
96% min. (GC)
2-difluoromethyl-1,4-difluorobenzene, 2,5-difluorobenzal fluoride, 1-difluoromethyl-2,5-difluorobenzene, 2,4-difluoro-1-difluoromethyl benzene
C1=CC(=C(C=C1F)C(F)F)F
164.1
164.1
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
  • 2-(Difluoromethyl)-1,4-difluorobenzene, 97%
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.